Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 450 mm Dia., in Pore Sizes Greater than 10 mm with ISO 3310/1
Marca: RETSCH 60.168.071000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each | |
Test Sieve | |
Vibratory Shaker AS 450 | |
100mm | |
450 mm | |
Stainless Steel |
71 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |