Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca: RETSCH 60.166.001000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each | |
Test Sieve | |
Vibratory Shaker AS 450 | |
65mm | |
400 mm | |
Stainless Steel |
1 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |