Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 400 mm Dia., with Stainless-Steel Wire
Marca:  RETSCH 60.166.020000
Codice prodotto. 10545452
  • 423.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Vibratory Shaker AS 450
65mm
400 mm
Stainless Steel
20 mm
ISO 3310/1
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox