Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 315 mm Dia., in Pore Size Greater than 10 mm
Marca: RETSCH 60.172.037500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each | |
Test Sieve | |
For screening aggregates, separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
37.5 mm | |
ISO 3310 and ASTM E 11, DIN 3310/2 | |
315 mm | |
Stainless Steel |