Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Inspection Certificate
149.00€ - 157.00€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 and ASTM E 11 |
Da utilizzare con (applicazione) | Separation, fractioning, particle size determination |
Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10288971
|
RETSCH
60.231.000160 |
160 μm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10513922
|
RETSCH
60.231.001000 |
1 mm |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10680272
|
RETSCH
60.231.000200 |
200 μm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10176551
|
RETSCH
60.231.000315 |
315 μm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10769512
|
RETSCH
60.231.000500 |
500 μm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10380572
|
RETSCH
60.231.000630 |
630 μm |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10320672
|
RETSCH
60.231.000090 |
90 μm |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
1 Ea. | |
ISO 3310/1 and ASTM E 11 | |
200 mm | |
Stainless Steel |
Test Sieve | |
Separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |