Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 mm Dia., with Calibration Certificate
175.00€ - 183.00€
Specifica
Quantità 1 Each
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/1 and ASTM E 11
Altezza (sistema metrico) 50mm
Da utilizzare con (applicazione) Separation, fractioning, particle size determination
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10466821
Vedere i documenti
RETSCH
60.331.002000
2 mm
183.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
12324613
Vedere i documenti
RETSCH
60.331.000600
600 μm
178.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
12314613
Vedere i documenti
RETSCH
60.331.000500
500 μm
175.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
12334613
Vedere i documenti
RETSCH
60.331.000800
800 μm
178.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
12691535
Vedere i documenti
RETSCH
60.331.000900
900 μm
178.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Specifica
1 Each
ISO 3310/1 and ASTM E 11
Separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
Test Sieve
50mm
200 mm
Stainless Steel