Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieve, 200 Dia. x 25 mmH, Pore sizes in micrometers, ISO 3310/1
Use for separation, fractioning, or particle size determination. These stainless-steel test sieves have an internal height of 25 mm and diameter of 200 mm. Available in a wide range of micrometer pore sizes.
Marca:  RETSCH 60.122.000355
Codice prodotto. 10496231
  • 118.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
  • Struttura in acciaio inox con rete metallica
  • Diametro: 200 mm
  • Altezza: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifications
Specifications
1 ciascuno
Setaccio per test
Agitatore AS 200
25 mm
200 mm
Acciaio inox
355 μm
ISO 3310/1. Serie principali R’10 in base a DIN 323.
Certificato di conformità
Per separazione, frazionamento, determinazione delle dimensioni di particelle
Acciaio inox
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers