Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 150 mm Dia., in Micrometer Pore Sizes with ASTM E 11
28.00€ - 660.00€
Specifica
Quantità | 1 Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
Include | Certificate indicating Compliance |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10186591
|
RETSCH
60.117.000106 |
106 μm | N/A | ||||||
10430042
|
RETSCH
60.117.000125 |
125 μm | N/A | ||||||
10094721
|
RETSCH
60.117.000150 |
150 μm | N/A | ||||||
10555252
|
RETSCH
60.117.000020 |
20 μm | N/A | ||||||
10536022
|
RETSCH
60.117.000180 |
180 μm | N/A | ||||||
10298821
|
RETSCH
60.117.000212 |
212 μm | N/A | ||||||
10595822
|
RETSCH
60.117.000025 |
25 μm | N/A | ||||||
10730083
|
RETSCH
60.117.000250 |
250 μm | N/A | ||||||
10044751
|
RETSCH
60.117.000300 |
300 μm | N/A | ||||||
10349751
|
RETSCH
60.117.000032 |
32 μm | N/A | ||||||
10330042
|
RETSCH
60.117.000355 |
355 μm | N/A | ||||||
10430032
|
RETSCH
60.117.000038 |
38 μm | N/A | ||||||
10536212
|
RETSCH
60.117.000045 |
45 μm | N/A | ||||||
10064761
|
RETSCH
60.117.000425 |
425 μm | N/A | ||||||
10600452
|
RETSCH
60.117.000500 |
500 μm | N/A | ||||||
10248681
|
RETSCH
60.117.000053 |
53 μm | N/A | ||||||
10573332
|
RETSCH
60.117.000600 |
600 μm | N/A | ||||||
10470032
|
RETSCH
60.117.000063 |
63 μm | N/A | ||||||
10490202
|
RETSCH
60.117.000710 |
710 μm | N/A | ||||||
10759312
|
RETSCH
60.117.000075 |
75 μm | N/A | ||||||
10218781
|
RETSCH
60.117.000090 |
90 μm | N/A | ||||||
10610452
|
RETSCH
60.117.000850 |
850 μm | N/A | ||||||
Specifica
1 Each | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
150 mm | |
Stainless Steel |