Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handle B3
Ergonomically designed stainless steel scalpel handle. Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Handle is one of an assortment of finely crafted scalpel handles designed for precision handling.
23.80€ - 339.00€
Specifica
Materiale della lama | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Scalpel Handle |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Tipo di maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Tipo di maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12921655
|
Swann-Morton™
0923 |
# 3 | Barron Handle |
23.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11708363
|
Swann-Morton™
0913 |
# 3 | Long Handle |
339.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11718363
|
Swann-Morton™
0914 |
# 4 | Long Handle |
339.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ergonomic design
- Precise, finely crafted
- Suitable for a variety of procedures and blades
Specifica
Stainless Steel | |
Scalpel Handle | |
Non-sterile |