Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Surgical Scalpel Blades
26.60€ - 27.66€
Specifications
Materiale della lama | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Surgical Blade |
Sterilità | Sterile |
Quantità | 10/Pk. |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
12911645
|
Swann-Morton™
0324 |
# 19 |
27.66€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12921645
|
Swann-Morton™
0306 |
# 20 |
26.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12951645
|
Swann-Morton™
0309 |
# 22 |
26.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12981645
|
Swann-Morton™
0312 |
# 25 |
26.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12901655
|
Swann-Morton™
0313 |
26 |
26.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifications
Stainless Steel | |
Surgical Blade | |
Sterile | |
10/Pk. |