Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Support Rods
8.95€ - 22.60€
Specifica
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
Product Type | Support Rod |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10503572
|
Usbeck Laborgeraete™
2143 |
750 mm | M10 |
16.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10739932
|
Usbeck Laborgeraete™
2144 |
1000 mm | M10 |
21.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10629522
|
Usbeck Laborgeraete™
2154 |
1000 mm | Without Thread |
22.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10300562
|
Usbeck Laborgeraete™
2139 |
250 mm | M10 |
8.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10239101
|
Usbeck Laborgeraete™
2150 |
450 mm | Without Thread |
9.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10167391
|
Usbeck Laborgeraete™
2140 |
450 mm | M10 |
11.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
12 mm | |
Support Rod | |
1 Ea. |