Learn More
SI Analytics™ Stainless Steel Stand Rod
For Use With: Magnetic Stirrer
Marca: SI Analytics™ 285416492
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed of stainless steel
- 450mm in length
Specifica
10 mm | |
M8 Fixing Nut | |
Rod |
Magnetic Stirrer | |
450 mm |