Learn More
Tenak™ Rack standard in acciaio inox
Use Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Racks for Cryogenic Boxes for your cryogenic storage needs. A variety of stainless steel racks accommodate box heights and quantities for laboratory freezers.
102.00€ - 131.00€
Specifica
Product Type | Standard Rack |
---|---|
Divisori a celle | Yes |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Fit into any freezer brand and model |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Upright Freezers |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Matrice | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Matrice | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15250654
|
Tenak™
TE23122 |
Boxes (12) | 4 x 3 |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11501825
|
Tenak™
TE23132 |
4 x 4/16 scatole | 4 x 4 |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15210674
|
Tenak™
TE23154 |
Boxes (25) | 5 x 5 |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15290664
|
Tenak™
TE23152 |
Boxes (20) | 4 x 5 |
122.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15250684
|
Tenak™
TE23182 |
Boxes (12) | 3 x 5 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15250664
|
Tenak™
TE23138 |
Boxes (28) | 7 x 4 |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15250704
|
Tenak™
TE23220 |
Boxes (10) | 2 x 5 |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15210664
|
Tenak™
TE23134 |
5 x 4/20 scatole | 5 x 4 |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15268373
|
Tenak™
TE23124 |
Boxes (15) | 5 x 3 |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Suitable for all brands of upright freezers
- Stainless steel
- For cryogenic boxes of various capacities
Specifica
Standard Rack | |
Stainless Steel | |
Upright Freezers | |
1 Ea. |
Yes | |
Fit into any freezer brand and model | |
1 | |
139 mm |