Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio inox
In acciaio inox 18/10
139.00€ - 155.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 3 mm |
Product Type | Base del supporto |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10281921
|
Bochem™
5000 |
210 mm | 130 mm |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10752542
|
Bochem™
5001 |
250 mm | 160 mm |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10363621
|
Bochem™
5002 |
300 mm | 150 mm |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10527561
|
Bochem™
5003 |
315 mm | 200 mm |
155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Piedini larghi, piatti e pesanti per una stabilità ancora maggiore
- 1 piedino regolabile
- Protezione in gomma antiscivolo
- Filettatura M10
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
3 mm | |
Base del supporto |