Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Spatula
Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.
Marca: Buerkle™ 5313-0180
20.57 EUR valido fino al 2025-08-31
Usa il codice promo "24124" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Universal instrument for collecting, dividing and mixing pastes, creams etc.- Blade made of stainless steel V2A (1.4301)
- Wooden handle
Specifica
Spatula | |
Stainless Steel V2A | |
Stainless Steel | |
180 mm |
Universal Instrument for Collecting, Dividing and Mixing Pastes, Creams | |
Wood | |
Wood |