Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Sloping Lids
Recommended for use above 60°C. Stainless Steel Sloping Lid avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
Marca:  Grant Instruments™ LU28
Codice prodotto. 11436427
  • 289.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
  • Triangular-shaped stainless steel with plastic handle
  • Choose from the following available sizes:
    • 5L (LU6)
    • 12L (LU14)
    • 18 or 26L (LU28)
    • 34L (LU36)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SAP18, ST12, ST26
Stainless Steel