Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Stainless steel slide-in bottom drip tray
Marca:  Memmert™ HPP750ecoB02075
Codice prodotto. 17129874
  • 315.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • May affect the temperature distribution
  • 15 mm rim
Specifica
Specifica
Stainless steel slide-in drip tray, 15 mm rim (may affect the temperature distribution) - cannot be used in connection with option K1
HPP750eco
15 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray > HPP750eco