Learn More
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Bottom Drip Tray for SN30, 15 mm
Non-perforated slide-in drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ SN30B02070
Codice prodotto. 17518595
  • 82.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
SN30 Sterilizer
Drip Tray
Rim: 15 mm
Stainless Steel