Learn More
RETSCH Coperchi per setacci in acciaio inox
Coperchi per setacci per evitare la perdita di campione durante il processo di separazione. Questi coperchi in acciaio inox si adattano a diversi setacci per analisi, in base al diametro del setaccio.
56.10€ - 111.00€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 3310 and ASTM E 11 |
Materiale coperchio | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10781033
|
RETSCH
60.107.000100 |
100 mm |
58.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10791033
|
RETSCH
60.107.000150 |
150 mm | N/A | ||||||
11998124
|
RETSCH
60.107.000315 |
315 mm | N/A | ||||||
10659311
|
RETSCH
60.107.000305 |
305 mm |
111.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13464886
|
RETSCH
69.520.0051 |
200 mm |
89.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- In acciaio inox
- Per numerosi setacci per analisi, a seconda del diametro
Specifica
1 ciascuno | |
ISO 3310 and ASTM E 11 | |
Stainless Steel |