Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 50 mm Height
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seam and an internal height of 50 mm and diameter of 200 mm.
171.00€ - 297.00€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Tipo | Setacci per test |
Materiale | Acciaio inox |
Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11734389
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-041 |
315 μm | N/A | ||||||
11784399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-070 |
4 mm |
232.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11704369
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-022 |
63 μm |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11704429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-064 |
2.36 mm |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11764399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-065 |
2.5 mm |
214.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11706737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-066 |
2.8 mm | N/A | ||||||
11774399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-067 |
3.15 mm |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11714429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-068 |
3.35 mm |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11726737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-071 |
4.5 mm | N/A | ||||||
11724429
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-072 |
4.75 mm |
231.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11794399
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-073 |
5 mm | N/A | ||||||
11736737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-074 |
5.6 mm | N/A | ||||||
11746737
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-075 |
6.3 mm |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11716747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-077 |
7.1 mm | N/A | ||||||
11726747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-078 |
8 mm | N/A | ||||||
11736747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-079 |
9 mm | N/A | ||||||
11746747
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-081 |
10 mm |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11754389
|
Linker Industrietechnik™
552050222017 |
40 μm |
297.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11774409
|
Linker Industrietechnik™
552050222027 |
100 μm |
198.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10658111
|
Linker Industrietechnik™
552050222035 |
200 μm |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Rack in acciaio inox con altezza interna di 50 mm
- Diametro: 200 mm
- Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
- Saldatura leggera
- Numero di identificazione e certificato di conformità
- Resistente fino a temperature di 170°C
Specifica
1 ciascuno | |
Acciaio inox | |
200 mm |
Setacci per test | |
50 mm | |
Acciaio inox |