Learn More
Julabo™ Stainless Steel/PTFE External Pt100 Sensor
585.00€ - 897.00€
Specifica
Descrizione | External Pt100 Sensor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Refrigerated/Heating Circulator |
Materiale | PTFE-coated Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11994768
|
Julabo™
8981014 |
1200 x 6 mm |
897.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15204353
|
Julabo™
8981017 |
200 x 6 mm |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10748708
|
Julabo™
8981015 |
300 x 6 mm |
615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11990268
|
Julabo™
8981016 |
900 x 6 mm |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
External Pt100 Sensor | |
Suitable for CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Refrigerated/Heating Circulator | |
PTFE-coated Stainless Steel |