Learn More
Bochem™ Stainless Steel/PTFE Coated Standard Spoon Spatulas
27.95€ - 28.25€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Product Type | Spoon Spatula |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4mm |
Materiale | Stainless Steel/PTFE Coated |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10515801
|
Bochem™
3721 |
210 mm | N/A | ||||||
10146740
|
Bochem™
3722 |
230 mm |
28.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
1 Ea. | |
Spoon Spatula | |
4mm | |
Stainless Steel/PTFE Coated |