Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide
18.73€ - 36.75€
Specifica
Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
---|---|
Product Type | Pinzette ad alta precisione |
Quantità (N. per custodia) | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11713426
![]() |
RUBIS
3 |
Straight | Punta ultra sottile | 120 mm | 4.72 in. |
20.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11783256
![]() |
RUBIS
00 |
Straight | Punte spesse | 115 mm | 4.52 in. |
20.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11783266
![]() |
RUBIS
FTP |
Straight | Punta ultra sottile e arrotondata | 120 mm | 4.72 in. |
30.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11743266
![]() |
RUBIS
SS |
Straight | Piatto | 135 mm | 5.31 in. |
19.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
10556785
![]() |
RUBIS
35A |
Straight, Serrated Handle | Broad, Flat | 120 mm | 4.72 in. |
24.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11849133
![]() |
RUBIS
OC11 |
Straight | Pointed, Ultra Fine | 110 mm | 4.32 in. |
18.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11773266
![]() |
RUBIS
0C9 |
Straight | Ultra sottile | 90 mm | 3.54 in. |
19.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11733266
![]() |
RUBIS
H |
Straight, Strong, Sturdy | Sottile | 90 mm | 3.54 in. |
20.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11723426
![]() |
RUBIS
3L |
Straight, Self Locking | Pointed, Ultra Fine | 120 mm | 4.72 in. |
36.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11733426
![]() |
RUBIS
2AL |
Straight, Self-Locking | Punta piatta/arrotondata | 120 mm | 4.72 in. |
28.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
Specifica
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
Pinzette ad alta precisione | |
1 ciascuno |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.