Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Descrizione
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 0.5 gal. |
Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.9 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 151 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Altezza (sistema imperiale) | 6.8 in. |
Altezza (sistema metrico) | 172 mm |
Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 800.1°F |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 426.7°C |
Tipo | Becher |