Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Perforated Tray
Nickel Electro™ Stainless Steel Perforated Tray is to be used with flask clips and can be used in a variety of baths.
Marca: Nickel Electro™ SFT0025
427.31 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Supplied ready to assemble
- Stainless steel construction
- Suits glass/polypropylene Erlenmeyer flasks
- Tray simply drops onto shaker or rocking table platform and locates snugly
Specifica
25 mL flask | |
Stainless Steel | |
NE5-28 Shaker Baths |
Perforated Tray | |
Yes | |
39 |