Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Open PharmaScoop™
Designed to be easy to clean due to their crevice free construction. Sampling Systems™ Open PharmaScoop™ is a wider alternative to the generic PharmaScoops™.
70.50€ - 157.00€
Specifica
Product Type | General Purpose Scoop |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Finitura | Mirror Polish |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) vaschetta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) vaschetta | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15809641
|
Sampling Systems™
A336-500 |
500 mL | 300 mm | 195 mm | 100 mm |
88.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15819641
|
Sampling Systems™
A336-750 |
750 mL | 320 mm | 200 mm | 125 mm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15859631
|
Sampling Systems™
A336-1000 |
1000 mL | 350 mm | 230 mm | 130 mm |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15869631
|
Sampling Systems™
A336-1500 |
1500 mL | 390 mm | 270 mm | 140 mm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15879631
|
Sampling Systems™
A336-2000 |
2 L | 410 mm | 295 mm | 160 mm |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15889631
|
Sampling Systems™
A336-250 |
250 mL | 280 mm | 165 mm | 100 mm |
70.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15899631
|
Sampling Systems™
A336-4000 |
4 L | 390 mm | 270 mm | 190 mm |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Very high quality scoops
- Heavy duty construction
- Made from 316L Stainless Steel
- Crevice free
- Satin finish
- Rounded corners for easy cleaning
- GMP correct
Specifica
General Purpose Scoop | |
Stainless Steel (316L) | |
Mirror Polish |