Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Reference Line Weight
Stainless Steel OIML Class F2 Reference Line Weight without DAkkS Calibration Certificate.
Marca: Sartorius™ YCW324-00
61.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Without DAkkS Calibration Certificate
Specifica
Stainless Steel | |
Plastic | |
2 g |
Titolo del prodotto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Reference Line Weight > Plastic; Mass: 2 g