Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F2 Calibration Weight Without DAkkS Calibration Certificate
Highly polished steel calibration weights from 100g to 10kg
Marca:  Sartorius™ YCW5148-00
110.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10591541
  • 113.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
To OIML Class E2, F1 and F2 specification which includes DKD (Deutscher Kalibrierdienst accredited by the PTB) certificate (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Plastic
100 g