Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Marca:  Sartorius™ YCW723-02
2990.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10135195
  • 3065.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Wood
20 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class F1 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate > Mass: 20kg