Learn More
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight Sets Without DAkkS Calibration Certificate
dietro preventivo - 13555.00€
Specifica
Materiale involucro Wood
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Massa Prezzo Quantità e disponibilità  
10544751
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS31-611-00
1 g to 1 kg
5550.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10295741
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS31-711-00
1 g to 10 kg
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
10652772
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS31-651-00
1 g to 5 kg
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
10439311
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS011-511-00
1 mg to 100 g
4285.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10766462
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS011-611-00
1 mg to 1 kg
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
10307351
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS011-351-00
1 mg to 5g
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
10194361
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS011-521-00
1 mg to 200 g
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
10707622
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS011-651-00
1 mg to 5 kg
13555.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Specifica
Wood