Learn More
B Braun™ Aghi in acciaio inox
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Sterican™
- Blunt
- Stainless steel
- Latex-free
- Sterile
Specifica
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
Calibro dell'ago | 25 G |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
Senza lattice | Sì |
Lunghezza (sistema metrico) | 16 mm |
Product Type | Ago |
Sterilità | Sì |