Learn More
Contec™ Sistema multi-secchio in acciaio inossidabile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Il sistema multi-secchio in acciaio inossidabile offre la massima flessibilità e può essere utilizzato con due o tre secchi da 7 galloni (27 litri) a seconda dei protocolli interni.
Marca:  Contec™ 2707
1879.07 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16681892
  • 2770.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Leggero, in acciaio inossidabile e facile da manovrare, il sistema multi-secchio offre la massima flessibilità e può essere utilizzato con due o tre secchi da 7 galloni (27 litri) a seconda dei protocolli interni.
  • Dalla parte anteriore del carrello, completamente sterilizzabile in autoclave, si estrae un telaio allungabile per l'alloggio di un secchio aggiuntivo, codice 2617.
  • Il carrello è dotato di ruote silenziose anti-guasto.
  • I secchi sono profondi e riducono il rischio di contaminazione batterica
  • Il manico rimovibile rende comoda la sterilizzazione in autoclave e la conservazione.
  • La sporgenza intorno al bordo superiore dei secchi ne agevola il sollevamento.
  • Totalmente sterilizzabile in autoclave a 121°C per 30 minuti
  • Il sistema multi-secchio 2700 include uno strizzatore a pressione in acciaio inossidabile per impieghi pesanti, compatibile con tutte le dimensioni di mocio VertiKlean™, VertiKlean™ MAX™, QuickTask™ e Edgeless™.
  • Il sistema multi-secchio 2707 offre la possibilità di personalizzare il sistema con lo strizzatore che meglio coincide con i protocolli interni. Il sistema è compatibile con due opzioni di strizzatore a pressione in acciaio inossidabile, adatti sia ai moci piatti che a quelli a spago
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sistema multi-secchio
Sterilizzabile in autoclave
Ideale per l'uso in scienze biologiche, microelettronica, semiconduttori o qualsiasi ambiente di produzione critico
Non sterile
Acciaio inossidabile
Riutilizzabile
Due secchi da 7 galloni, carrello con rotelle (opzioni strizzatore vendute separatamente)