Learn More
AMS Biotechnology™ Stainless Steel Mini Soil Auger Kit
Marca: AMS Biotechnology™ 209.31
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Mini Soil Auger Kit | |
One Regular and One Mud Auger, Four Extensions (3 FT or 4 FT) and A Cross Handle | |
Critical Environmental Sampling | |
121.92 cm |
Stainless Steel | |
Cross | |
6.35 kg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.