Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini Pots with Lids
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Mini Pots with Lids have a crevice free interior and are widely used in pharmaceutical and chemical laboratories.
54.80€ - 474.00€
Specifica
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Tipo di chiusura | Threaded Cap |
Include | Lid and body |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15819661
|
Sampling Systems™
A426-100 |
100 mL | 52 mm | 73 mm |
134.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15829661
|
Sampling Systems™
A426-1000 |
1000 mL | 102 mm | 154 mm |
474.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15839661
|
Sampling Systems™
A426-25 |
25 mL | 41 mm | 36 mm |
90.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15849661
|
Sampling Systems™
A426-250 |
250 mL | 77 mm | 73 mm |
241.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15859661
|
Sampling Systems™
A426-50 |
50 mL | 42 mm | 53 mm |
101.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15869661
|
Sampling Systems™
A426-500 |
500 mL | 102 mm | 78 mm |
317.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15879661
|
Sampling Systems™
A426-7 |
7 mL | 19 mm | 45 mm |
54.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15889661
|
Sampling Systems™
A426-750 |
750 mL | 102 mm | 116 mm |
335.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Available in a large range of sizes
- Screw on lid
- Satin finish
- Multi purpose small volume containers
- 316L Stainless Steel
- Crevice free interior
- Silicone O Ring available for improved sealing
Specifica
Specimen Container | |
Stainless Steel (316L) | |
Threaded Cap | |
Lid and body |