Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
3.75€ - 4.28€
Specifica
Quantità 1 Pk.
Product Type Micro Spatula
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10594522
Vedere i documenti
Usbeck Laborgeraete™
3302
150 mm
3.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-07-2025
Aggiungi al carrello
10126961
Vedere i documenti
Usbeck Laborgeraete™
3303
185 mm
4.28€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Specifica
1 Pk.
Micro Spatula
5 mm
Stainless Steel