Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
160.00€ - 282.00€
Specifica
Product Type Luer Lock Custom Needle
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Calibro dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Calibro dell'ago Prezzo Quantità e disponibilità  
11592435
Vedere i documenti
Hamilton™
7749-01
10 G
196.00€
pezzi 6
10388249
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-01
15 G
277.00€
pezzi 6
11512445
Vedere i documenti
Hamilton™
7749-03
12 G
201.00€
pezzi 6
10546623
Vedere i documenti
Hamilton™
7749-05
14 G
230.00€
pezzi 6
10443305
Vedere i documenti
Hamilton™
7749-04
13 G
210.00€
pezzi 6
11592335
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-02
16 G
196.00€
pezzi 6
10642203
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-18
22s G
201.00€
pezzi 6
11542345
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-09
23 G
196.00€
pezzi 6
11552345
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-10
24 G
201.00€
pezzi 6
11582345
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-13
27 G
196.00€
pezzi 6
11512355
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-19
26s G
201.00€
pezzi 6
11572345
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-12
26 G
201.00€
pezzi 6
10133882
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-14
28 G
282.00€
pezzi 6
15139246
Vedere i documenti
Hamilton™
7748-14
28 G N/A N/A N/A
10244502
Vedere i documenti
Hamilton™
7747-01
33 G
220.00€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Specifica
Luer Lock Custom Needle
2, 3, or 4
TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Standard Tapered