Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Lid for Grant Stirred Water Baths is for continuous continuous use with water above 90°C.
266.00€ - 528.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15162625
Vedere i documenti
Grant Instruments™
LST26
ST18, ST26 tanks
431.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
15152625
Vedere i documenti
Grant Instruments™
LST12
ST12 tank
266.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
15172625
Vedere i documenti
Grant Instruments™
LST38
ST38 tank
528.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Stainless Steel Lid for Grant Stirred Water Baths is for continuous continuous use with water above 90°C.
  • Stainless steel construction
  • Gabled with plastic handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and Heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
  • For continuous use with water above 90°C.
Specifica
Specifica
Stainless Steel