Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Tray
Manufactured by Bochem™, the Stainless Steel Laboratory Tray is useful for containing and carrying items used for experimentation in the lab.
Marca:  Bochem™ 8704
Codice prodotto. 10303901
  • 153.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless Steel
  • Round Angles
  • Steel sides to protect contents
Specifica
Specifica
560 x 385 mm
70 mm
Stainless Steel
240, 280 mm
Forma rettangolare
400 x 280 x 70 mm
350, 400 mm
Vassoio da laboratorio
1 Each