Learn More
Nickel Electro™ Caraffa in acciaio inox
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2 l
3000 mL
Descrizione
- 304 spec stainless steel seamless jugs
- Suitable for pharmaceutical and laboratory applications
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 145 mm |
Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Finitura | Bright |
Altezza (sistema metrico) | 175 mm |
Tipo | Jug |