Learn More
Justrite™ Stainless Steel Joining Clips for Connecting EcoPolyBlend™ Accumulation Centers
Bring old equipment back into service with replacement parts. The Justrite™ Stainless Steel Joining Clips for Connecting EcoPolyBlend™ Accumulation Centers is an accessory to help facilitate the use of accumulation centers.
Marca:  Justrite™ 28926
Codice prodotto. 11919395
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
By joining centers together with these clips or the patented Sump-to-Sump Drain™ kit for a total 66 gal. sump capacity, you will meet EPA and UFC requirements.
For compliant storage using unites 4-drum and smaller, use these joining clips to reach needed capacity. Also available as a kit (19-822-446).
Specifica
Specifica
Silver
Stainless Steel
2 in.
4 in.