Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Instrument Tray
Instruments, labware or samplers can be placed and transported on this sturdy, stainless steel tray.
Marca:  Buerkle™ 4208-0004
Codice prodotto. 17554286
  • 57.05€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Prepare, place and carry instruments and samples with the Buerkle™ instrument tray.
  • V2A Stainless Steel
  • Hygienic and robust
  • Easy-to-clean, smooth surface
Specifica
Specifica
520 x 395 x 20 mm
520 mm
395 mm
0.8 in.
Autoclavable
20 mm
Metal
20.5 in.
15.5 in.