Learn More
Smeg™ Stainless Steel Instrument Basket
Designed for use with Smeg™ glassware washers. Smeg Stainless Steel Instrument Baskets are suitable for medium-sized instruments.
Marca:  Smeg™ CSK1/3
Codice prodotto. 11915654
  • 246.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baskets with stainless steel handles, suitable for medium-sized instruments
  • Mesh openings of 5 x 5mm
  • Dimensions: 225 x 450 x 50mm
Specifica
Specifica
435 x 160 x 50mm