Learn More
Cole-Parmer™ Becher di Griffin in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
600 ml
1200 ml
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use these beakers for a variety of applications. Cole-ParmerTM Stainless Steel Griffin-Style Beakers are ideal for general stirring or measuring of solutions. Beakers feature an easy-pour rim for fewer spills.
Griffin-style beakers with pouring spout have full capacity mark near the top to assure accurate measuring.
- Durable, economical mixing capabilities
- Made of medium gauge 304 Stainless Steel
- Non-corrosive
- Easy to clean
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 105 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1200 ml |
Materiale | Acciaio inox |
Altezza (sistema metrico) | 155 mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 426.7 °C |
Tipo | Becher |
Sterilità | Sterile |