Learn More
Bochem™ Stainless Steel Graduated Buckets with Base Ring
168.00€ - 198.00€
Specifica
Product Type | Graduated Bucket |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Include | With base ring |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10137390
|
Bochem™
8315 |
10 L |
168.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10147390
|
Bochem™
8317 |
15 L |
198.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Graduated Bucket | |
Stainless Steel (18/10) | |
With base ring |