Learn More
Nickel Electro™ Coperchio a tetto in acciaio inox
Obtain optimum results keeping samples in a water bath free from contamination and saving energy. Designed allowing for full use of whole width of a Clifton™ water bath, Clifton™ Stainless Steel Gable Lids help reduce energy consumption and running costs.
194.00€ - 230.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11429519
|
Nickel Electro™
SL1-4 |
2 and 4 L Unstirred Baths |
194.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11449519
|
Nickel Electro™
SL1-14 |
5 and 14 L Unstirred Baths |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12778888
|
Nickel Electro™
SL1-22 |
Bagnomaria con agitazione e senza agitazione da 22 e 28 l |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11439519
|
Nickel Electro™
SL1-8 |
8 and 10 L Unstirred and Shaking Water Baths |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed allowing full use of whole width of a Clifton™ water bath
- Helps reduce evaporation
- Asists in keeping samples in a water bath free from contamination and saves energy
- Allows extended use of the bath, right into the edges of the tank
- Lid design ensures all condensate returns back into the bath
- Insulated handles for safe use
- Reduces energy consumption and running costs for your Clifton water bath
- Lowest height of the gable being 45mm above the bath
Specifica
Stainless Steel |