Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3052
Codice prodotto. 10360942
  • 5.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Fine
Curved
130 mm
Forceps
1 Pack
Stainless Steel
130 L mm