Learn More
Agencinox™ Piatto a fondo piatto in acciaio inox
Use these dishes in decontamination services, operating rooms, surgeries, clinics and healthcare fields. Agencinox™ Stainless Steel Flat Bottom Dishes are ideal for holding dressings and other items which may be needed during surgical procedures.
24.70€ - 70.00€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Forma | Round |
Tipo | Piastra a fondo piatto |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11729503
|
Agencinox™
304 |
20 mL |
70.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11847503
|
Agencinox™
310A |
250 mL |
61.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11776533
|
Agencinox™
312 |
500 mL |
24.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11786533
|
Agencinox™
316 |
1000 mL |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Flat bottom stainless steel lotion bowls
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes
Specifica
Piatto | |
Acciaio inox | |
Round | |
Piastra a fondo piatto |