Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Flask Clamp
Holds flasks in place when used with Grant Aqua Pro Shaking Baths
57.40€ - 82.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15325862
|
Grant Instruments™
SC-1000 |
1000mL Flask |
82.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15365852
|
Grant Instruments™
SC-100 |
100mL Flask |
77.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15385852
|
Grant Instruments™
SC-250 |
250mL Flask |
79.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15315852
|
Grant Instruments™
SC-25 |
25mL Flask |
66.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15305862
|
Grant Instruments™
SC-500 |
500mL Flask |
79.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15335852
|
Grant Instruments™
SC-50 |
50mL Flask |
57.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Spring clamp provides security while allowing easy flask insertion/removal
- For use with OLS and LSB Model Aqua Pro Shaking Water Baths
Specifica
Flask Clamp | |
Stainless Steel |