Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 278mm wide
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
209.00€ - 271.00€
Specifica
Product Type | Double Tray Rack |
---|---|
Include | Lid |
Chiusura inclusa | Yes |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Odd Sized Samples |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12417020
|
Tenak™
TE29424 |
560 x 278 x 225 mm |
233.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12427020
|
Tenak™
TE29428 |
560 x 278 x 280 mm |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12467020
|
Tenak™
TE29454 |
680 x 278 x 225 mm |
246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12477020
|
Tenak™
TE29458 |
680 x 278 x 280 mm |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12437020
|
Tenak™
TE29432 |
560 x 278 x 325 mm |
259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12447020
|
Tenak™
TE29436 |
560 x 278 x 385 mm |
271.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12497010
|
Tenak™
TE29408 |
420 x 278 x 280 mm |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12457020
|
Tenak™
TE29450 |
680 x 278 x 170 mm |
233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12477010
|
Tenak™
TE29400 |
420 x 278 x 170 mm |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12487010
|
Tenak™
TE29404 |
420 x 278 x 225 mm |
221.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
- Available in two different widths
- Manufactured from stainless steel
Specifica
Double Tray Rack | |
Yes | |
Odd Sized Samples | |
1 Pack | |
278 mm |
Lid | |
Stainless Steel | |
Upright Freezers | |
1 Pack |