Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish
Use a dissecting dish when working with and transporting small specimens. Nickel Electro™ Stainless Steel Dissection Dish is made of durable stainless steel and comes in various sizes.
59.30€ - 87.05€
Specifica
Forma del fondo | Piatto |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Rectangular |
Tipo | Dissection Dish |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12341369
|
Nickel Electro™
695 |
200 x 310 x 45 mm |
59.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12710036
|
Nickel Electro™
696 |
360 x 260 x 50 mm |
68.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12720036
|
Nickel Electro™
697 |
300 x 450 x 50 mm |
87.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stainless steel
- Shallow form
- One piece pressing
- Useful when working with and transporting small specimens
Dissecting dish, stainless steel, one piece pressing
Specifica
Piatto | |
Stainless Steel | |
Rectangular | |
Dissection Dish |